Merck
BDPH9BCD76C3
Bide Pharmatech
2-(4-Iodophenyl)ethanol
Sinonimo/i:
2-(4-iodophenyl)ethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O1I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.06
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9IO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Inchi Key
GYUSTTSSRXDFKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4-Iodophenyl)ethanol
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)