Merck
BDPH9BCD78D1
Bide Pharmatech
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Sinonimo/i:
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H4O2Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.57
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)8(11,12)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
Inchi Key
JHTZCAVROIRKHO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)