Merck
BDPH9BCD79BB
Bide Pharmatech
6-Fluoro-3-methyl-1H-indole
Sinonimo/i:
6-fluoro-3-methyl-1H-indole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H8N1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.17
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD79BB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H8FN/c1-6-5-11-9-4-7(10)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
Inchi Key
BKFGKRQBSCLQNL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Fluoro-3-methyl-1H-indole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)