Merck
BDPH9BCD7DBA
Bide Pharmatech
1-Fluoro-2,6-bis(methoxycarbonyl)pyridin-1-ium trifluoromethanesulfonate
Sinonimo/i:
1-fluoro-2,6-bis(methoxycarbonyl)pyridin-1-ium trifluoromethanesulfonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H9O7N1S1F4
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.24
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD7DBA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H9FNO4.CHF3O3S/c1-14-8(12)6-4-3-5-7(11(6)10)9(13)15-2;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-5H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Inchi Key
LDTLFVAJBQGQPV-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)