Merck
BDPH9BCD8353
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Sinonimo/i:
4-bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H3O1Cl1Br1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.45
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
Inchi Key
WSENYRJAJFHXQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)