Vai a
BDPH9BCD8F71
Bide Pharmatech
(3-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)phenyl)boronic acid
Sinonimo/i:
3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)phenylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H13O4B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.02
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H13BO4/c1-2-15-10(12)7-8-4-3-5-9(6-8)11(13)14/h3-6,13-14H,2,7H2,1H3
Inchi Key
GDWZKERCECMYJX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)