Merck
BDPH9BCD91C9
Bide Pharmatech
3-(4-Fluorophenyl)-4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Sinonimo/i:
3-(4-fluorophenyl)-4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Il prodotto BDPH9BCD91C9 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H8FIN2/c1-14-6-9(12)10(13-14)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
Inchi Key
PKZRCHUNKHWGKZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)