Merck
BDPH9BCD91EB
Bide Pharmatech
4-Amino-2,6-dichloronicotinic acid
Sinonimo/i:
4-amino-2,6-dichloronicotinic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4O2N2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.02
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD91EB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-2(9)4(6(11)12)5(8)10-3/h1H,(H2,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
VOVZKEQDQUXIDG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-2,6-dichloronicotinic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)