Vai a
BDPH9BCD93D7
Bide Pharmatech
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)isonicotinic acid
Sinonimo/i:
2-chloro-5-(trifluoromethoxy)isonicotinic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H3O3N1Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.55
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO3/c8-5-1-3(6(13)14)4(2-12-5)15-7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
Inchi Key
MXTVKRCSGPEYAX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)