Merck
BDPH9BCD96AD
Bide Pharmatech
2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Sinonimo/i:
tetrahydro-2H-pyran-2-yl vinyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h2,7H,1,3-6H2
Inchi Key
BYUNYALHUMSCSA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Flame
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)