Merck
BDPH9BCD9C03
Bide Pharmatech
7-Chloronaphthalen-1-ol
Sinonimo/i:
7-chloro-1-naphthol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H7O1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.62
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H7ClO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,12H
Inchi Key
PLQNWWDBCZCCOA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Chloronaphthalen-1-ol
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)