Merck
BDPH9BCDA1E9
Bide Pharmatech
1-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Sinonimo/i:
1-(2-bromophenyl)-2-propanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.09
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,7,11H,6H2,1H3
Inchi Key
RJKPOWPTZRARKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)