Merck
BDPH9BCDA83E
Bide Pharmatech
N-(5-Bromopyridin-2-yl)butyramide
Sinonimo/i:
N-(5-bromo-2-pyridinyl)butanamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O1N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.1
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDA83E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c1-2-3-9(13)12-8-5-4-7(10)6-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H,11,12,13)
Inchi Key
GPUHGOJHYYRRJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(5-Bromopyridin-2-yl)butyramide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)