Merck
BDPH9BCDAAF3
Bide Pharmatech
6,7-Dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
6,7-dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H5O2N1Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.05
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO2/c10-5-2-1-4-3-6(9(13)14)12-8(4)7(5)11/h1-3,12H,(H,13,14)
Inchi Key
TUXCSCQQWQOWDU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)