Merck
BDPH9BCDB0DA
Bide Pharmatech
4-Iodothieno[3,4-c]furan-1,3-dione
Sinonimo/i:
4-iodo-1H,3H-thieno[3,4-c]furan-1,3-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H1O3S1I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.04
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDB0DA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6HIO3S/c7-4-3-2(1-11-4)5(8)10-6(3)9/h1H
Inchi Key
ANNFNERXXQXBAQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Iodothieno[3,4-c]furan-1,3-dione
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)