Merck
BDPH9BCDC0D2
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-(4-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazine
Sinonimo/i:
2-chloro-4-(4-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C27H16O1N3Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.9
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDC0D2 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C27H16ClN3O/c28-27-30-25(18-7-2-1-3-8-18)29-26(31-27)19-15-13-17(14-16-19)20-10-6-11-22-21-9-4-5-12-23(21)32-24(20)22/h1-16H
Inchi Key
QODQTZSWXYTAMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)