Merck
BDPH9BCDC1E1
Bide Pharmatech
Cyclopropanecarbaldehyde
Sinonimo/i:
cyclopropanecarbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H6O1
Peso molecolare:
70.09
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)