Merck
BDPH9BCDC313
Bide Pharmatech
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Sinonimo/i:
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H18O4N1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.27
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H18F3NO4/c1-11(2,3)20-10(19)16-5-4-7(9(17)18)8(6-16)12(13,14)15/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,17,18)
Inchi Key
FZQHRSMRHOQSOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)