Merck
BDPH9BCDC7BB
Bide Pharmatech
1-(p-Tolyl)pyrrolidin-2-one
Sinonimo/i:
1-(4-methylphenyl)-2-pyrrolidinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H13O1N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDC7BB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-9-4-6-10(7-5-9)12-8-2-3-11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Inchi Key
ORPHOKOVVUFNKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(p-Tolyl)pyrrolidin-2-one
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)