Merck
BDPH9BCDC848
Bide Pharmatech
Methyl 5-(chlorosulfonyl)nicotinate
Sinonimo/i:
methyl 5-(chlorosulfonyl)nicotinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H6O4N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.65
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDC848 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H6ClNO4S/c1-13-7(10)5-2-6(4-9-3-5)14(8,11)12/h2-4H,1H3
Inchi Key
MRZZIJUGMGGPLK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)