Merck
BDPH9BCDCB08
Bide Pharmatech
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Sinonimo/i:
3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.25
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDCB08 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C14H12O3/c1-17-13-7-3-5-11(9-13)10-4-2-6-12(8-10)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
JFPVSZXZHHOWMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)