Merck
BDPH9BCDCE74
Bide Pharmatech
Methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Sinonimo/i:
methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H9O3Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.07
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-5-6(9(12)13-2)3-4-7(10)8(5)11/h3-4,11H,1-2H3
Inchi Key
KJQPVKLURCKVPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Purity
95%
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)