Merck
BDPH9BCDCF3E
Bide Pharmatech
2,4-Dichloro-5-cyclopropylpyrimidine
Sinonimo/i:
2,4-dichloro-5-cyclopropylpyrimidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H6N2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.04
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDCF3E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2/c8-6-5(4-1-2-4)3-10-7(9)11-6/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
KKSKKVUKDFJQMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)