Merck
BDPH9BCDEB16
Bide Pharmatech
3-Fluoro-4-sulfanylbenzoic acid
Sinonimo/i:
3-fluoro-4-sulfanylbenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5O2S1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDEB16 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H5FO2S/c8-5-3-4(7(9)10)1-2-6(5)11/h1-3,11H,(H,9,10)
Inchi Key
YROBFVBSJCRPDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-4-sulfanylbenzoic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)