Merck
BDPH9BCDEFE2
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Sinonimo/i:
(4-chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H10N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.63
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Inchi Key
LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Yellow
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)