Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C20H22N2O6/c1-27-15-9-10-16(17(12-15)28-2)22-20(26)13-5-3-6-14(11-13)21-18(23)7-4-8-19(24)25/h3,5-6,9-12H,4,7-8H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)
Inchi Key
IXPHIUQELSUDNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-((3-((2,4-Dimethoxyphenyl)carbamoyl)phenyl)amino)-5-oxopentanoic acid
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?