Merck
BDPH9BCDF4B6
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
Sinonimo/i:
4-(4-chlorophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H12O2N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.73
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H12ClNO2S/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15(13,14)8-6-12/h1-4H,5-8H2
Inchi Key
IQIXFXLKPNFQGQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)