Merck
BDPH9BCDF950
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Sinonimo/i:
6-bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H6N3Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.05
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDF950 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-11-4-7-6(10-11)2-5(8)3-9-7/h2-4H,1H3
Inchi Key
XDBFXYMEKIZLGH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)