Vai a
BDPH9BCDFA38
Bide Pharmatech
1-(1H-Imidazol-2-yl)-2-methylpropan-1-amine
Sinonimo/i:
1-(1H-imidazol-2-yl)-2-methyl-1-propanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H13N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.2
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-5(2)6(8)7-9-3-4-10-7/h3-6H,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
WBNFIORQLJOELA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)