Merck
BDPH9BCDFCF7
Bide Pharmatech
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanamine hydrochloride
Sinonimo/i:
2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H16O1N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.66
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFCF7 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7;/h7H,1-6,8H2;1H
Inchi Key
PWGRVAAEDDBHCT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)