Merck
BDPH9BCDFD34
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methylquinoline
Sinonimo/i:
6-bromo-4-methylquinoline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H8N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.08
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD34 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-4-5-12-10-3-2-8(11)6-9(7)10/h2-6H,1H3
Inchi Key
XBZQSJLYRMZRSZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-4-methylquinoline
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)