Merck
BDPH9BCDFDE4
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-chloro-4-fluoropyridine
Sinonimo/i:
5-bromo-2-chloro-4-fluoropyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H2N1Cl1Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.43
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFDE4 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C5H2BrClFN/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H
Inchi Key
IHOUCYWEAFGESV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-chloro-4-fluoropyridine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)