Merck
BDPH9BCDFEDC
Bide Pharmatech
1-(5-Bromothiophen-2-yl)butan-1-one
Sinonimo/i:
1-(5-bromo-2-thienyl)-1-butanone
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O1Br1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.13
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9BrOS/c1-2-3-6(10)7-4-5-8(9)11-7/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
DUGRGUURUDYJSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)