Merck
BDPH9BCDFEDF
Bide Pharmatech
(4-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
Sinonimo/i:
(4-bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8O1Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.05
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFEDF non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-5-7(9)3-2-6(4-11)8(5)10/h2-3,11H,4H2,1H3
Inchi Key
YKJBUISQMKCZTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)