Merck
BDPH9BCE0134
Bide Pharmatech
(3,5-Diamino-4-isobutylphenyl)boronic acid
Sinonimo/i:
(3,5-diamino-4-isobutylphenyl)boronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H17O2N2B1
Peso molecolare:
208.07
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H17BN2O2/c1-6(2)3-8-9(12)4-7(11(14)15)5-10(8)13/h4-6,14-15H,3,12-13H2,1-2H3
Inchi Key
OUEVJUPJROEIHF-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)