Merck
BDPH9BCE080F
Bide Pharmatech
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Sinonimo/i:
1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H7O2N2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.18
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCE080F non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)8-3-1-2-4-9(8)16-6-7(5-15-16)10(17)18/h1-6H,(H,17,18)
Inchi Key
OXANGZLNHGUGLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)