Merck
BDPH9C01EAEB
Bide Pharmatech
(1S,2S)-Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid
Sinonimo/i:
(1S,2S)-1,2-cyclopropanedicarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.1
MDL number:
Il prodotto BDPH9C01EAEB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Inchi Code
1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3(2)5(8)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-,3-/m0/s1
Inchi Key
RLWFMZKPPHHHCB-HRFVKAFMSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)