Merck
BDPH9C01F93B
Bide Pharmatech
trans-1-Bromo-3-(trifluoromethyl)cyclobutane
Sinonimo/i:
(1r,3r)-1-bromo-3-(trifluoromethyl)cyclobutane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H6Br1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H6BrF3/c6-4-1-3(2-4)5(7,8)9/h3-4H,1-2H2/t3-,4-
Inchi Key
LHJMYJBLOMVORH-JPYJGEKTSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)