Vai a
BDPH9C01FBD8
Bide Pharmatech
(1S,4S)-2-Thia-5-azabicyclo[2.2.1]heptane 2,2-dioxide hydrochloride
Sinonimo/i:
(1S,4S)-2-thia-5-azabicyclo[2.2.1]heptane 2,2-dioxide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H10O2N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.66
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C5H9NO2S.ClH/c7-9(8)3-4-1-5(9)2-6-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
Inchi Key
CCLLUNMSIFQAIP-FHAQVOQBSA-N
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)