Merck
BDPH9C01FE29
Bide Pharmatech
1-(3-Chloropropyl)azepane hydrochloride
Sinonimo/i:
1-(3-chloropropyl)azepane hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H19N1Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.16
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H18ClN.ClH/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11;/h1-9H2;1H
Inchi Key
GQEZLLGQUIRVHL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)