Merck
BDPH9C02112D
Bide Pharmatech
(S)-Morpholin-3-ylmethanol
Sinonimo/i:
(3S)-3-morpholinylmethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H11O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
MDL number:
Il prodotto BDPH9C02112D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c7-3-5-4-8-2-1-6-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m0/s1
Inchi Key
UCDFBOLUCCNTDQ-YFKPBYRVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-Morpholin-3-ylmethanol
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)