Merck
BDPH9C021C9B
Bide Pharmatech
(4R,5R)-4,5-Diphenyl-2-(6-phenylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Sinonimo/i:
(4R,5R)-4,5-diphenyl-2-(6-phenylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C26H20O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.46
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021C9B non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C26H20N2O/c1-4-11-19(12-5-1)22-17-10-18-23(27-22)26-28-24(20-13-6-2-7-14-20)25(29-26)21-15-8-3-9-16-21/h1-18,24-25H/t24-,25-/m1/s1
Inchi Key
GEGIOXAHQGYSFZ-JWQCQUIFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)