Merck
BDPH9C021CA2
Bide Pharmatech
(4R,4'R)-2,2'-(2,3-Dihydro-1H-indene-2,2-diyl)bis(4-benzyl-4,5-dihydrooxazole)
Sinonimo/i:
(4R,4'R)-2,2'-(2,3-dihydro-1H-indene-2,2-diyl)bis(4-benzyl-4,5-dihydrooxazole)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C29H28O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.55
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021CA2 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C29H28N2O2/c1-3-9-21(10-4-1)15-25-19-32-27(30-25)29(17-23-13-7-8-14-24(23)18-29)28-31-26(20-33-28)16-22-11-5-2-6-12-22/h1-14,25-26H,15-20H2/t25-,26-/m1/s1
Inchi Key
UMTCVPCXPUJJIQ-CLJLJLNGSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)