Merck
BDPH9C021E2B
Bide Pharmatech
(R)-2-Benzylsuccinic acid
Sinonimo/i:
(2R)-2-benzylbutanedioic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021E2B non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)/t9-/m1/s1
Inchi Key
GTOFKXZQQDSVFH-SECBINFHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-2-Benzylsuccinic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)