Merck
BDPH9C02254E
Bide Pharmatech
(R)-3-Amino-1-methylpiperidin-2-one hydrochloride
Sinonimo/i:
(R)-3-amino-1-methylpiperidin-2-one hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H13O1N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.63
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Inchi Key
HHUWUTGRVZJMSM-NUBCRITNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)