Vai a
BDPH9C024751
Bide Pharmatech
(E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbut-2-enamide
Sinonimo/i:
(2E)-4,4,4-trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H8O2N1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.13
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2/c1-10(12-2)5(11)3-4-6(7,8)9/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Inchi Key
SXKYBBUJTGYOIJ-ONEGZZNKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)