Merck
BDPH9C02488F
Bide Pharmatech
5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Sinonimo/i:
5-(2-furyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H7O1N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.15
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10)
Inchi Key
XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-brown to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)