Merck
BL3H9538AFA4
BLD Pharmatech
3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Sinonimo/i:
3-chlorobenzenesulfonyl chloride
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4O2Cl2S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.07
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
Inchi Key
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Liquid - Crystal - Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)