Merck
BL3H97B9ECBB
BLD Pharmatech
4-(Methanesulfonyl)benzoyl chloride
Sinonimo/i:
4-(methylsulfonyl)benzoyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7O3Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.66
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H7ClO3S/c1-13(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Inchi Key
IPEIDGXNXFPGBG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)