Merck
BL3H97F03434
BLD Pharmatech
(6-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Sinonimo/i:
6-bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H4O2N1Br1F1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.81
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H4BBrFNO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2,10-11H
Inchi Key
YUGZMJMNGRGYRZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Skull and crossbones
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)